Få mere at vide
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA-analysesæt
Beskrivelse
Denne PrimeFlow™ RNA-assay er et in situ-hybridiseringsassay, der kombinerer kraften fra forgrenet DNA-teknologi med enkeltcelleopløsningen af flowcytometri, hvilket muliggør samtidig påvisning af op til fire RNA-mål i kombination med immunfænotypning for celleoverflade- og intracellulære proteiner ved hjælp af fluorochrom-konjugerede antistoffer. Forgrenet-DNA-teknologi bruger par af målspecifikke prober til at amplificere påvisningen af et RNA-transkript, hvilket opnår mellem 8.000- til 16.000-fold signalamplifikation fra et ønsket RNA-transkript. PrimeFlow RNA-analyse kan detektere mRNA, langt ikke-kodende RNA, viralt RNA og telomer-DNA. Påvisningen af mikroRNA er også mulig og er optimal ved brug af PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer (kat. 88-18006) og protokol. PrimeFlow RNA-assay er kompatibel med humane og museceller. Andre pattedyrs- og ikke-pattedyrsceller kan være kompatible Dette
PrimeFlow RNA-analysen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at udføre analysen. Positive kontrolprober og målprober for gener af interesse sælges separat.
Rapporteret Application RNA
Flow Cytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Primer-probe detektion |
| Format | Sæt |
| Antal reaktioner | 100 prøver |
| Produkttype | RNA In Situ Hybridization Assay Kit |
| Mængde | 100 prøver |