Få mere at vide
Invitrogen™ PrimeFlow™ Fikserings-/permeabiliseringsbuffersæt
Mængde:
100 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
Beskrivelse
Indeholder
- PrimeFlow™ RNA-fikseringsbuffer 1A: kat. 00-18100
- PrimeFlow™ RNA-fikseringsbuffer 1B: kat. 00-18200
- PrimeFlow™ RNA-permeabiliseringsbuffer (10X): kat. 00-18300
- PrimeFlow™ RNA-fikseringsbuffer 2 (8X): kat. 00-18400
- PrimeFlow™ RNA vaskebuffer: kat. 00-19180
Bemærk, at yderligere ændringer i antistofydelsen kan observeres efter hybridiseringstrinnene af PrimeFlow™ RNA assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær farvning efterfulgt af flowcytometrisk analyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Antal reaktioner | 100 prøver |
| Produkttype | Buffersæt til RNA-analyse |
| Mængde | 100 prøver |