Få mere at vide
Gibco™ Primære rotte cortex neuroner, Sprague Dawley
Artikelnummer. 15916482 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Antal celler:
1 x 10^6
4 x 10^6
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal celler Pakningsstørrelse
15916482 4 x 10^6 Pakke med 4
15906482 1 x 10^6 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15916482 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A36512
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Gibco™ Primære rotte Cortex Neuroner, Sprague Dawley, isoleres og kryokonserveres fra Sprague Dawley embryonale dag-18 rotter.
Et fleksibelt, klar til brug og kvalitetsalternativ til friske neuroner, hvert hætteglas indeholder en million celler pr. ml. Disse neuroner giver konsekvent levedygtighed efter optøning i intervallet 50-–80%, har høj neuronal renhed og er valideret for funktionalitet.
• Høj levedygtighed: levedygtighed efter optøning på 50 % eller mere
•Høj renhed : mere end 90 % neuronal fænotype
•Funktionelt valideret: testet for spontan synkron calciumflux og synaptisk frigivelsesaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Neurale celler
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Væv Cortex
Format Et hætteglas indeholdende 4 millioner celler
Antal celler 4 x 10^6
Produkttype Rotte Cortex Neuron
Mængde 4 x 106 celler
Testet for Cellerenhed, Sterilitet, Levedygtighed, Mycoplasma