Få mere at vide
Gibco™ Primære rotte cortex neuroner
Artikelnummer. 10450445 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 106 celler
4 x 10 6
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10450445 4 x 10 6 Hver
10296834 1 x 106 celler 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450445 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1084002
 Begrænset vare
På lager
Pålidelige rottekortikale neuroner i et praktisk kryoreserveret format giver en ideel kilde til neuroner, der muliggør neurovidenskabelige cellebaserede analyser.
Gibco Primære rottecortex-neuroner (RCN'er) isoleres og kryopreserveres fra dag-18 Fischer 344 rotteembryoner. Disse kryokonserverede RCN'er tilbyder en fleksibel, klar til brug og højkvalitets kilde til neuronale eksperimenter. De giver konsekvent levedygtighed efter tø i området 50-80 –% og opretholder høj neuronal renhed. Kryopreserverede neuroner er velegnede til forskellige anvendelser, der kræver primære rottehjerneneuroner, herunder patch-clamp elektrofysiologi, MEA, neuritudvækst, synaptisk proteinekspression og neurontoksicitetsanalyser.
  • Bekvemmelighed—er, at disse kryopreserverede rottekortikale neuroner (RCN'er) kan opbevares, indtil de er nødvendige, og er klar til brug, når du planlægger dine cellebaserede assays. De giver et bekvemt alternativ til selv at isolere neuroner.
  • Pålideligheden—høstes fra cortex, og disse kryopreserverede neuroner opfylder strenge kvalitetsstandarder for at sikre ensartet ydeevne
  • Høj kvalitet—gennemgår hver batch rottecortex-neuroner Gibco grundige tests, herunder levedygtighedsvurdering, immunofluorescensfarvning for at bekræfte neuronal renhed, sterilitetstest og mycoplasma-testning
  • Tilgængelighed—Vores storskala produktionskapacitet gør det muligt for os at understøtte tilbagevendende ordrer af betydelig størrelse og andre forespørgsler, hvilket hjælper med at sikre, at du har de celler, du har brug for til at færdiggøre dine forskningsstudier
Dyrk Gibco primære rottecortex-neuroner med B-27 Plus Neuronal Culture System for at opnå den mest robuste ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Neurale celler
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Væv Cortex
Donorattributter Normal
Antal celler 4 mio
Produkttype Rotte Cortex Neuron
Mængde 4 x 10 6
Testet for Sterilitet, levedygtighed, mycoplasma