Få mere at vide
Gibco™ Primære musehippocampale neuroner
Artikelnummer. 15363816 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15363816 1 x 106 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 15363816 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A15587
 Begrænset vare
På lager
Primære musehippocampale neuroner
Gibco™ Primære musehippocampale neuroner isoleres og kryokonserveres fra C57BL/6 embryonale dag-17-mus. Et fleksibelt, klar til brug og kvalitetsalternativ til friske neuroner, hvert hætteglas indeholder 1 million celler pr. ml. Disse neuroner giver konsekvent levedygtighed efter optøning i området 50-80%, har høj neuronal renhed og er valideret for funktionalitet.
  • Høj levedygtighed: levedygtighed efter optøning på 50 % eller mere
  • Høj renhed: mere end 98% neuronal fænotype
  • Funktionelt valideret: testet for langtidsoverlevelse, neurotransmitterrespons og transduktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
    Alder Føtal
    Celletype Neurale celler
    Kultur Type Pattedyrcellekultur
    Form Kryokonserveret
    Arter Mus
    Væv Hippocampus
    Antal celler 1 mio
    Produkttype Mus Hippocampus Neuron
    Mængde 1 x 106 celler
    Bemærkninger Musestammen er C57BL/6
    Testet for Sterilitet, levedygtighed, mycoplasma