Få mere at vide
Gibco™ Primære musekortikale neuroner
Artikelnummer. 15353816 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 6
4 x 10 6
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15353816 4 x 10 6 Hver
15343816 1 x 10 6 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15353816 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A15586
 Begrænset vare
På lager
Accelerer din neurovidenskabelige forskning med praktiske, brugervenlige Gibco primære musekortikale neuroner. Høj levedygtighed efter optøning, høj renhed, høj kvalitet.
Gibco Primære musekortikale neuroner isoleres og kryopreserveres fra hjernebarken hos C57BL/6 embryonale dag-17 mus. De kryopreserverede kortikale neuroner tilbyder bekvemmelighed og fleksibilitet sammenlignet med primære neuronisoleringsworkflows, og tilgængeligheden af store enkeltpartier giver større konsistens i cellebaserede analyser. De primære musekortikale neuroner er klar til brug og leverer pålidelig kvalitet. Alle produktpartier giver post-tø levedygtighed i området 50-80 %, har høj neuronal renhed og er certificeret for funktionalitet.
  • Høj levedygtighed—udviser de kryopreserverede kortikale neuroner enestående overlevelsesrater (50 % eller mere), hvilket muliggør pålidelige og konsistente resultater
  • Højrenhed—immunofluorescensfarvning udføres på alle partier med MAP2 for at bekræfte høj neuronal renhed
  • Pålidelige kvalitetsfrigivelsestests—inkluderer sterilitetstest og mycoplasma-testning
  • Funktionelt valideret—produkt demonstrerer langvarig overlevelse og neurotransmitterrespons
Dyrk Gibco primære musekortikale neuroner med B-27 Plus Neuronal Culture System for at opnå den mest robuste præstation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Neurale celler
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Væv Cortex
Antal celler 1 mio
Produkttype Muse Cortical Neuron
Mængde 4 x 10 6
Bemærkninger Musestammen er C57BL/6
Testet for Sterilitet, levedygtighed, mycoplasma