Få mere at vide
Primaquine-d3 Diphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Primaquine-d3 Diphosphate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3/i2D3 |