CAS RN 1318852-20-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Primaquine-d3 Diphosphate, TRC
CAS: 1318852-20-8 Molekylær formel: C15H24D3N3O9P2 Molekylvægt (g/mol): 458.36 Synonym: N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine-d3 Phosphate,8-[(4-Amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxyquinoline-d3 Phosphate,(+/-)-Primaquine-d3 Phosphate,6-Methoxy-8-[4-amino-1- methylbutylamino]quinoline-d3 Phosphate,NSC 27296-d3,Neo-Quipenyl-d3 Phosphate,Primachin-d3 Phosphate,Primaquin-d8 Phosphate,SN 13272-d3,WR 2975-d3,dl-Primaquine-d3 Phosphate SMIL: NCCCC(C)NC1=C2C(C=CC=N2)=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C1