Få mere at vide
Prifinium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prifinium Bromide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N.BrH/c1-4-23(5-2)17-16-21(18(23)3)22(19-12-8-6-9-13-19)20-14-10-7-11-15-20;/h6-15,18H,4-5,16-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 385.1405 |