Få mere at vide
Presatovir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499687
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499687 5 mg 5mg
16497158 10 mg -
16463187 50 mg -
16457156 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499687 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16727
MedChemExpress Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Presatovir
CAS 1353625-73-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H30ClN7O3S
Mængde 5 mg
Synonym GS-5806
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (11.28 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMIL O=C(C(C=C(Cl)C=C1)=C1NS(C)(=O)=O)N(CCCC2)[C@@H]2C3=NN4C(N=C(N5CC[C@H](N)C5)C(C)=C4)=C3
Molekylvægt (g/mol) 532.06
Formel vægt 532.06
Procent renhed 99.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus