Få mere at vide
Prenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prenylamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N/c1-20(19-21-11-5-2-6-12-21)25-18-17-24(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-25H,17-19H2,1H3 |
| Formel vægt | 329.2143 |
| Procent renhed | >95% |