Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnenolone |
| Smeltepunkt | 190 °C til 193 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 15, 7851 |
| Specifik rotationstilstand | +28,50° (20 °C c=1,EtOH) |
| Vis mere |