Få mere at vide
Pregnenolon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10443965 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10443965
Brand: Thermo Scientific Acros 164421000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-13-1
Molekylær formel C21H32O2
Molekylvægt (g/mol) 316.47
MDL nummer MFCD00003628
InChI nøgle ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
Synonym 3-hydroxypregn-5-en-20-one
PubChem CID 44307923
IUPAC navn 1-[(10R,13S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
SMIL CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregnenolone
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 7851
Specifik rotationstilstand +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Specifik rotation + 28.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Formel vægt 316.47
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver