missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pregnenolone-3-sulfate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30136081
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136081 250 mg
30007928 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP712220250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1852-38-6
Molekylær formel C21H31NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 418.52
Synonym 3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one Sodium Salt, (3beta-3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one Sodium Salt, 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one Hydrogen Sulfate Sodium Salt, Pregnenolone Sulfate Sodium Salt;
IUPAC navn sodium;[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate
SMIL [Na+].CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pregnenolone-3-sulfate Sodium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formel vægt 418.179
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.