CAS RN 1852-38-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Pregnenolone-3-sulfate Sodium Salt, TRC
CAS: 1852-38-6 Molekylær formel: C21H31NaO5S Molekylvægt (g/mol): 418.52 Synonym: 3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one Sodium Salt,(3beta-3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one Sodium Salt,3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one Hydrogen Sulfate Sodium Salt,Pregnenolone Sulfate Sodium Salt; IUPAC navn: sodium;[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate SMIL: [Na+].CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]