missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prednisolone Tebutate, MedChemExpress
Beskrivelse
Prednisolone tebutate is a synthetic glucocorticoid used as an antiinflammatory and immunosuppressant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolone Tebutate |
| CAS | 7681-14-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H38O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.06 mM) |
| SMIL | C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CC(C)(C)C)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.59 |
| Formel vægt | 458.59 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?