Få mere at vide
Prednisolone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479837
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16479837 5 g 5g
16471679 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479837 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17463
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Prednisolone is a potent, orally active corticosteroid and a glucocorticoid. Prednisolone possesses about four times the anti-inflammatory activity of hydrocortisone while causing less salt and water retention. Prednisolone can be used for ocular, anti-inflammatory research.
Prednisolone is a potent, orally active corticosteroid and a glucocorticoid. Prednisolone possesses about four times the anti-inflammatory activity of hydrocortisone while causing less salt and water retention. Prednisolone can be used for ocular, anti-inflammatory research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone
CAS 50-24-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28O5
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (173.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Formel vægt 360.44
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.