missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Pranlukast hemihydrat

Artikelnummer. 16584474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584474 500 mg
16574474 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16584474 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465335000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 150821-03-7
Molekylær formel C54H48N10O9
Molekylvægt (g/mol) 981.04
InChI nøgle MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn bis(N-[4-oxo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-4H-chromen-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)benzamid)hydrat
SMIL O.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pranlukast hemihydrate
Mængde 500 mg
Formel vægt 490.51
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pranlukast hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pranlukast hydrate

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.