Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pranlukast hemihydrat
Artikelnummer. 16574474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574474 100 mg
16584474 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574474 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465331000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150821-03-7
Molekylær formel C54H48N10O9
Molekylvægt (g/mol) 981.04
InChI nøgle MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn bis(N-[4-oxo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-4H-chromen-8-yl]-4-(4-phenylbutoxy)benzamid)hydrat
SMIL O.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pranlukast hemihydrate
Mængde 100 mg
Formel vægt 490.51
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pranlukast hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pranlukast hydrate