Få mere at vide
Pramocaine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472329
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472329 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472329 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1319
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pramocaine hydrochloride
CAS 637-58-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H28ClNO3
Mængde 1 g
Synonym Pramoxine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCOC1=CC=C(OCCCN2CCOCC2)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 329.86
Formel vægt 329.86
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation