Få mere at vide
PP58, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497538 10 mg -
16480018 5 mg 5mg
16451739 1 mg -
16413567 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18622
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.
PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PP58
CAS 212391-58-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19Cl2N5O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (136.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCCOC1=CC=C(NC(N=C2N3C)=NC=C2C=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 456.32
Formel vægt 456.32
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease