missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PP58, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480018
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480018 5 mg 5mg
16497538 10 mg -
16451739 1 mg -
16413567 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18622

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.

PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PP58
CAS 212391-58-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19Cl2N5O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (136.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCCOC1=CC=C(NC(N=C2N3C)=NC=C2C=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 456.32
Formel vægt 456.32
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.