Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolbe med konisk slebet samling
Brand:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03043073
1223.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11816074
  • 1470.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Duran Glas
Rotationsfordampere
158 mm
Pulverkolbe
2000 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolbe med konisk slebet samling > Kapacitet: 2000 ml