Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolbe med konisk slebet samling
Artikelnummer. p-8006067
Volumen (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 10090301
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043037
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Pulverkolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Volumen (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) 60 mm