Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043037
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Duran Glass | |
Rotary Evaporators | |
60 mm |
Powder Flask | |
100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint > Capacity: 100mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur