Få mere at vide
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate, 98%
Beskrivelse
Kalium trans-beta-styryltrifluorborat bruges som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, i enantioselektiv total syntese af naseseaziner A og B via regioselektiv Friedel-Crafts baseret arylativ dimerisering, i metalfrie chlordeboroneringsreaktioner, til fremstilling af arylketoner. Lewis syrekatalyseret nukleofil substitution og til fremstilling af Weinreb-amider ved palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
B via regioselektiv Friedel-Crafts baseret arylativ dimerisering, i metalfrie chlordeboroneringsreaktioner, til fremstilling af ketonpræparater via aryl Lewis syrekatalyseret nukleofil substitution og til fremstilling af Weinreb-amider ved palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7782992 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 210.05 |
| Procent renhed | 98% |