Få mere at vide
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate, 98%
Artikelnummer. 11384855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384855 1 g 1g
11394855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17971.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 201852-49-5 | C8H7BF3K | 210.05 g/mol
Kalium trans-beta-styryltrifluorborat bruges som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, i enantioselektiv total syntese af naseseaziner A og B via regioselektiv Friedel-Crafts baseret arylativ dimerisering, i metalfrie chlordeboroneringsreaktioner, til fremstilling af arylketoner. Lewis syrekatalyseret nukleofil substitution og til fremstilling af Weinreb-amider ved palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kalium trans-beta-styryltrifluorborat bruges som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskobling, i enantioselektiv total syntese af naseseaziner A og
B via regioselektiv Friedel-Crafts baseret arylativ dimerisering, i metalfrie chlordeboroneringsreaktioner, til fremstilling af ketonpræparater via aryl Lewis syrekatalyseret nukleofil substitution og til fremstilling af Weinreb-amider ved palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 201852-49-5
Molekylær formel C8H7BF3K
Molekylvægt (g/mol) 210.05
MDL nummer MFCD02093981
InChI nøgle NONAUTDEFRJJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trans-styryltrifluoroborate, potassium beta-styryltrifluoroborate, beta-styryltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11312, potassiostyryltrifluoroboron v, potassium-styryltrifluoroborate, potassium a-styryltrifluoroborate, potassium b-styryltrifluoroborate, potassium e-styryltrifluoroborate, potassium 2-phenylethenyltrifluoroborate
PubChem CID 23664278
IUPAC navn kalium;trifluor-[(E)-2-phenylethenyl]boranuid
SMIL [K+].F[B-](F)(F)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 7782992
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 210.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trans-styryltrifluoroborate