Få mere at vide
Kaliumtetrakis (pentafluorophenyl)borat, 97 %
Artikelnummer. 15417667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417667 1 g 1g
15427667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36527.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89171-23-3 | C24BF20K | 718,14 g/mol
Kaliumtetrakis(pentafluorphenyl)borat bruges som et biokemisk reagens, en katalysator og et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumtetrakis(pentafluorphenyl)borat bruges som et biokemisk reagens, en katalysator og et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89171-23-3
Molekylær formel C24BF20K
Molekylvægt (g/mol) 718.14
MDL nummer MFCD06797410
InChI nøgle GYBHRIJOPWTIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis pentafluorophenyl borate, potassium tetrakis pentafluorophe-nyl borate, tetrakis-pentafluorophenyl-potassium borate, potassium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide
PubChem CID 23693577
IUPAC navn kalium;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 718.13
Procent renhed 97%