Få mere at vide
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, 98+%
Artikelnummer. p-4407754
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377487
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012647.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10022-66-9 | H4K2O6Os | 368.453 g/mol
Kaliumosmium(VI)oxiddihydrat virker som en katalysator for den oxidative spaltning af olefiner til ketoner og carboxylsyrer. Det anvendes i en intramolekylær amidohydroxylering af carbamoyloxytetherede olefiner, hvilket giver hydroxyoxazolidinoner. Det bruges også som et reagens i syntesen af amphidinolid B, som viser kraftig antitumoraktivitet mod humane faste tumorceller og blodtumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-66-9
Molekylær formel H4K2O6Os
Molekylvægt (g/mol) 368.453
MDL nummer MFCD00149919
InChI nøgle DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)osmium;dihydrat
SMIL O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium osmium(VI) oxide dihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Analyseprocentområde 99+%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slowly decomposes in aqueous solution forming the tetroxide. Insoluble in alcohol,etherSoluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vægt 368.43 (332.40 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Purple powder
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.