Få mere at vide
Kaliumosmium(VI) oxiddihydrat, 98+%
Description
Kaliumosmium(VI)oxiddihydrat virker som en katalysator for den oxidative spaltning af olefiner til ketoner og carboxylsyrer. Det anvendes i en intramolekylær amidohydroxylering af carbamoyloxytetherede olefiner, hvilket giver hydroxyoxazolidinoner. Det bruges også som et reagens i syntesen af amphidinolid B, som viser kraftig antitumoraktivitet mod humane faste tumorceller og blodtumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium osmium(VI) oxide dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 0.25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Lilla pulver |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Nedbrydes langsomt i vandopløsning og danner tetroxid. Uopløseligt i alkohol, ether Opløseligt i vand. Uopløselig i alkohol og æter. |
| Formel vægt | 368,43 (332,40 Vandfri) |