Få mere at vide
Kaliumosmat(VI) dihydrat, 51,0-52,0% Os
Artikelnummer. 10368670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368670 2.5 g Glasflaske 2.5g
10194210 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10368670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197660025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10022-66-9 | K2O4Os·2H2O | 368,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-66-9
Molekylær formel K2O4Os·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 368.42
MDL nummer MFCD00149919
InChI nøgle DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)osmium;dihydrat
SMIL O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium osmate(VI) dihydrate
Navn note 51,0-52,0% Os
Farve Violet
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 g
Emballage Glasflaske
Lineær formel K2OsO4·2H2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og ether
Formel vægt 368.42
Procent renhed 51,0 til 52% Os