Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium osmate(VI) dihydrate |
| Navn note | 51,0-52,0% Os |
| Farve | Violet |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 mg |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | K2OsO4·2H2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og ether |
| Formel vægt | 368.42 |
| Procent renhed | 51,0 til 52% Os |