Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, volumetrisk, 8,0 M KOH (8,0 N), Honeywell™ Fluka™
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide solution |
| pH | 14 (at 20°C) |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Volumetric, 8.0M KOH (8.0N) |
| Kogepunkt | ∼112°C (1013hPa) |
| CAS | 1310-58-3 |
| Smeltepunkt | ∼-6°C |
| Molekylær formel | HKO |
| Lineær formel | KOH |
| MDL nummer | MFCD00003553 |
| Vis mere |