Learn More
Kaliumhydroxidopløsning i alkohol, 0,5M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12940504 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1000 mL
Unit Size:
1000ml
Product Code. Mængde Unit Size
12940504 1000 mL 1000ml
1 options
Product Code. 12940504 Supplier Fisher Chemical Supplier No. RP 167 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00 DKK
    596.26 DKK / 1000ml
    Spare 176.74 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Specifications
Koncentration 0.5M
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium hydroxide 0.5M ,Solution in alcohol (10% v/v) European Pharmacopoeia Ref: 1070302 (RP 167)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i