Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10736292 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ampule
Pakningsstørrelse:
1 ampul
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10736292 1 Ampule 1 ampul
1 options
Artikelnummer. 10736292 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/6630C/05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
MDL nummer 3553
Mængde 1 Ampule
Emballage Ampul
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.