Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
6 Ampules
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
6 ampuller
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| MDL nummer | 3553 |
| Mængde | 6 Ampules |
| Emballage | Ampul |
| Fysisk form | Væske |