Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,5 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11993183
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11993183 1 L 1L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11993183 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1124.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 DKK
    312.69 DKK / 1 L
    Spare 138.31 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 28,055g KOH/l C2H5OH = 0,5 N (±0,001/20 °C)
Tæthed 0.85g/mL
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse Nederste 2% volumen/øvre 12% volumen
Lugt Alkoholiker
Emballage 1L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 0.5 mol/l in Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, potassium hydroxide