Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, volumetrisk, 0,5 M KOH i ethanol (0,5N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15664810 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15664810 1 L 1 L
15694810 500 mL 500ml
15674810 2.5 L 2.5 L
15614820 6 x 500 mL Pakke med 6
15604820 6 x 1 L Pakke med 6
15684810 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15664810 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351151L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,5 M KOH i ethanol (0,5N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide solution
Lineær formel KOH
Koncentration 0.5M in ethanol
FN nummer UN2924
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Mængde 1 L
IUPAC navn kalium;hydroxid
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
Formel vægt 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;caustic potash, Toluene, ethanol; ethylalcohol, Hydrazinehydrate