Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, volumetrisk, 0,5 M KOH i ethanol (0,5N), Solstice
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide solution |
| Navn note | Volumetrisk, 0,5 M KOH i ethanol (0,5N) |
| Kogepunkt | 78 °C |
| CAS min % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <20.0000% |
| CAS | 7732-18-5, 1310-58-3, 108-88-3, 302-01-2 |
| Lineær formel | KOH |
| Koncentration | 0,5 M KOH i ethanol (0,5 N) |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 |
| Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide solution
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;caustic potash, Toluene, ethanol; ethylalcohol, Hydrazinehydrate