Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15674820
compliance-icons
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674820 Shop alle Honeywell Fluka produkter
10 L, 10 L
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Artikelnummer. 15674820
Brand: Honeywell-Fluka 3512510LVP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,1 M KOH (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Vis mereVis mindre
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC navn kalium;hydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide solution
Lineær formel KOH
Koncentration 0.1M
FN nummer NONH for all modes of transport
Mængde 10 L
Formel vægt 56.11g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide;caustic potash
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Honeywell Fluka™ >