Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,0100N, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12903294 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12903294 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12903294 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 348 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Koncentration 0.0100N
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske