Få mere at vide
Potassium Hydroxide, Semiconductor grade, Honeywell
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| Lineær formel | KOH |
| FN nummer | 1813 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 56.11g/mol |
| Procent renhed | 99.99% (trace metals basis) |
| Grad | Semiconductor |
| Damptryk | 1mmHg (719°C) |