Få mere at vide
Kaliumhydroxid, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 85%, pellets, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653070 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15653070
Brand: Honeywell-Fluka 306036X1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 85%, piller
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Navn note Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets
Kogepunkt 1,327°C
CAS min % ≥85.0000%
Smeltepunkt 361°C (literature)
CAS Max % ≤100.0000%
Lineær formel KOH
FN nummer UN1813
Tæthed 2.04 g/cm3
Mængde 6 x 1 kg
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56.11
Procent renhed ≥85%
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske
Fysisk form Pellet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium hydroxide