Få mere at vide
Kaliumhydroxid, Puriss. P.A., Reag. Ph. eur., ≥85%, piller, Solstice
Artikelnummer. 15633070
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633070 500 g 500g
15693060 1 kg 1kg
15603070 2.5 kg 2.5kg
15663070 6 x 500 g Pakke med 6
15643070 5 kg 5kg
15653070 6 x 1 kg Pakke med 6
15623070 4 x 5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15633070 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 30603500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    231.73 DKK / 500g
    Spare 30.27 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 85%, piller
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydroxide
Navn note Reag. Ph. Eur.
Lineær formel KOH
FN nummer 1813
Mængde 500 g
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56,11 g/mol
Procent renhed ≥85%
Grad puriss. pa
Damptryk 1 mmHg (719 °C)