Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide |
| Lineær formel | KOH |
| FN nummer | UN1813 |
| Mængde | 25 kg |
| IUPAC navn | kaliumhydroxid |
| Formel vægt | 56.11 |
| Procent renhed | ≥86% (T) |
| Damptryk | 1 mmHg (719°C) |