Få mere at vide
Kaliumhydroxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5 %, pellets, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Lineær formel | KOH |
| Koncentration | 85 to 100.5% |
| FN nummer | 1813 |
| Mængde | 5 kg |
| IUPAC navn | kaliumhydroxid |
| Formel vægt | 56.11g/mol |
| Grad | puriss. |
| Damptryk | 1mmHg (719°C) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide