Få mere at vide
Kaliumhydroxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., 85-100,5%, pellets, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide |
| Navn note | Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Analyseprocentområde | 85 til 100,5% |
| Lineær formel | KOH |
| FN nummer | UN1813 |
| Mængde | 25 kg |
| IUPAC navn | kalium;hydroxid |
| Formel vægt | 56.11 |
| Procent renhed | 85 til 100,5% |
| Vis mere |