Få mere at vide
Potassium Hydroxide, Pure, Solution 48-50%, Liquor, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 12 |
| Farve | Colorless |
| CAS | 1310-58-3 |
| Smeltepunkt | -28.8°C |
| Molekylær formel | HKO |
| MDL nummer | MFCD00003553 |
| Synonym | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| InChI nøgle | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 2.5 L |
| SMIL | [OH-].[K+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium hydroxide