Få mere at vide
Kaliumhydroxid, piller, 85%
Artikelnummer. 11433118
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433118 2500 g 2500g
11423118 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18854.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.65 DKK
    648.65 DKK / 2500g
    Spare 73.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, nitroforbindelser, alkalimetaller, magnesium, kobber, halogener, azider og anhydrider. Kontakt med aluminium, tin og zink frigiver brintgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC navn kaliumhydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
pH 13.5
Kogepunkt 1320 °C til 1324 °C
Smeltepunkt 360 °C
Tæthed 2.044
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Opløselig i ethanol.
Mængde 2500 g
Formel vægt 56.11
Procent renhed 85%
Lugt Lugtfri
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide