Få mere at vide
Kaliumhydroxidpellets, 85%, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10335870 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10335870 5 kg HDPE 5kg
1 options
Artikelnummer. 10335870 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0385.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmaceutisk reagens af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug.
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydroxide
Farve Hvid
Kogepunkt 1327°C
CAS 1310-58-3
Smeltepunkt 360°C
Molekylær formel HKO
MDL nummer MFCD00003553
Tæthed 2.04g/cm3 at 20°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation 1120g/L H2O
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 5 kg
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn kaliumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vægt 56.11g/mol
Procent renhed ≥85%
Grad BAGER ANALYZED
Lugt Odorless
Emballage HDPE
Fysisk form Pellet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.